Få mere at vide
Strontiumcarbonat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som farvestof i fyrværkeri. Det bruges også i keramikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium carbonate |
| Smeltepunkt | 1100°C (decomposition) |
| Navn note | (metals basis) |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,8838 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. |
| IUPAC navn | strontium;carbonate |
| Formel vægt | 147.63 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |