Få mere at vide
Strontiumcarbonat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348687
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11348687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035793.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Anvendes som farvestof i fyrværkeri. Det bruges også i keramikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-05-2
Molekylær formel CO3Sr
Molekylvægt (g/mol) 147.63
MDL nummer MFCD00011250
InChI nøgle LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
SMIL [Sr++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium carbonate
Smeltepunkt 1100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC navn strontium(2+)carbonat
Formel vægt 147.63
Tæthed 3.7 g/mL
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis