Få mere at vide
Strontiumcarbonat, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407955
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11397718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033392.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Som katalysator, i strålingsbestandigt glas, i keramiske ferriter og i pyroteknik. Bruges som farvestof i fyrværkeri. Det bruges også i keramikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-05-2
Molekylær formel CO3Sr
Molekylvægt (g/mol) 147.63
MDL nummer MFCD00011250
InChI nøgle LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC navn strontium;carbonat
SMIL [Sr++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium carbonate
Smeltepunkt 1100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97.5%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formel vægt 147.63
Tæthed 3.7