Få mere at vide
Strontiumcarbonat, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Som katalysator, i strålingsbestandigt glas, i keramiske ferriter og i pyroteknik. Bruges som farvestof i fyrværkeri. Det bruges også i keramikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium carbonate |
| Smeltepunkt | 1100°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. |
| Formel vægt | 147.63 |
| Tæthed | 3.7 |