Få mere at vide
Strontium bromide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som beroligende midler i medicin og analytiske reagenser til let syntese af poly(phenylcarbyn), som er en forløber for diamantlignende kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium bromide |
| Smeltepunkt | 643°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | SrBr2 |
| Merck Index | 14,8837 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether. |
| Vis mere |