Få mere at vide
Strontium bromide hexahydrate, 99%
Beskrivelse
Strontiumbromidhexahydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Strontiumbromidhexahydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2850 g/L ved 20 °C).
Noter
smp. 88° (hurtigt opvarmet), 180° -6H{2}O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium bromide hexahydrate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | SrBr2·6H2O |
| Merck Index | 14,8837 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (2850g/L at 20°C). |
| Formel vægt | 355.53 (247.44 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.386 |