Få mere at vide
Strontium bromide hexahydrate, 99%
Artikelnummer. 11405127
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11405127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22553.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontiumbromidhexahydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Strontiumbromidhexahydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2850 g/L ved 20 °C).
Noter
smp. 88° (hurtigt opvarmet), 180° -6H{2}O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-53-9
Molekylær formel Br2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 355.518
MDL nummer MFCD00150361
InChI nøgle FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC navn strontium;dibromid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium bromide hexahydrate
Mængde 500 g
Lineær formel SrBr2·6H2O
Merck Index 14,8837
Opløselighedsinformation Soluble in water (2850g/L at 20°C).
Formel vægt 355.53 (247.44 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.386