Få mere at vide
Strontiumbromidhexahydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Strontiumbromidhexahydrat bruges i flares og bruges også i nogle lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium bromide hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol |
| Formel vægt | 355.53 (247.44 Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.386 g/mL |