Få mere at vide
Strontiumbromidhexahydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324879
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324879 100 g 100g
11334879 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 072105.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontiumbromidhexahydrat bruges i flares og bruges også i nogle lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-53-9
Molekylær formel Br2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 355.518
MDL nummer MFCD00150361
InChI nøgle FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC navn strontium;dibromid;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium bromide hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol
Formel vægt 355.53 (247.44 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.386 g/mL