Få mere at vide
Strontiumbromid, vandfrit, 99% (metalbaseret eksklusiv Ba), Ba 0,1% max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387208
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387208 50 g 50g
11377208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016791.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Anvendes som beroligende midler i medicin og analytiske reagenser, til let syntese af poly(phenylcarbyn), som er en forløber for diamantlignende kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-81-0
Molekylær formel Br2Sr
Molekylvægt (g/mol) 247.428
MDL nummer MFCD00049548
InChI nøgle YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC navn strontium;dibromid
SMIL [Br-].[Br-].[Sr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium bromide
Smeltepunkt 643°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ba), Ba 0,1 % max.
Lineær formel SrBr2
Merck Index 14,8837
Opløselighedsinformation Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 247.44
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.216 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium bromide