Få mere at vide
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
977.63 DKK - 3992.60 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 862121-57-1
Molekylær formel C4F12N2O8S4Sr
Molekylvægt (g/mol) 647.891
MDL nummer MFCD23380176
InChI nøgle DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt
PubChem CID 134159298
IUPAC navn strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15472837
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.03
1g
977.63 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15482837
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.06
5g
3992.60 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
862121-57-1
647.891
DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N
134159298
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2]
C4F12N2O8S4Sr
MFCD23380176
Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt
strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
Tekniske data
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
C4F12N2O8S4Sr
MFCD23380176
Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2]
647.891
647.91
862121-57-1
[(CF3SO2)2N]2Sr
UN3261
DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N
strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
134159298
Hygroscopic
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater