Få mere at vide
Strontium aluminate, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11374597
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374597 25 g 25g
11364597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039647.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12004-37-4 | SrAl2O4
Strontiumaluminat fungerer som en fotoluminescerende phosphor med lang holdbarhed af phosphorescens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12004-37-4
Molekylær formel SrAl2O4
MDL nummer MFCD00054054
Synonym strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium aluminate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 205.58
Tæthed 3.559