Få mere at vide
Strontiumacetathydrat, Puratronic™ , 99,9965 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049133
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11362088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012990.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-94-2
Molekylær formel C4H6O4Sr
Molekylvægt (g/mol) 205.71
MDL nummer MFCD00036392
InChI nøgle RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
SMIL [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium acetate hydrate
Smeltepunkt 150°C (in -0.5H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Merck Index 14,8836
IUPAC navn strontium;diacetat
Formel vægt 205.71 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9965%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic