Få mere at vide
Strontiumacetathydrat, Puratronic™ 99,9965% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium acetate hydrate |
| Smeltepunkt | 150 °C (i -0,5 timer2°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Sr(OOCCH3)2·xH2O |
| Beilstein | 3692534 |
| Merck Index | 14,8836 |
| IUPAC navn | strontium;diacetat |
| Vis mere |