Få mere at vide
Strontium acetate hemihydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11366608
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366608 250 g 250g
11376608 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012203.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14692-29-6
Strontiumacetat bruges som katalysator, som et kemisk mellemprodukt og i medicin. Den primære anvendelse af strontiumacetat er som en aktiv komponent i tandpasta. Denne forbindelse bruges til at desensibilisere tænder over for ekstrem varme og kulde, slik, syrer eller berøring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14692-29-6
MDL nummer MFCD00198064
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium acetate hemihydrate
Smeltepunkt 150°C (in -0.5H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Merck Index 14,8836
Opløselighedsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 214.72 (205.71 Anhydrous)
Grad Reagens
Tæthed 2.099