Få mere at vide
Strontium acetate hemihydrate, 98%
Artikelnummer. 11423207
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423207 100 g 100g
11433207 500 g 500g
11443207 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16149.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14692-29-6 | Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
PST precursoropløsninger blev fremstillet ud fra bly(II)acetat, titantetraisopropoxid og strontiumacetathemihydrat med opløsningsmidler af eddikesyre og 2-methoxyethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
PST precursoropløsninger blev fremstillet ud fra bly(II)acetat, titantetraisopropoxid og strontiumacetathemihydrat med opløsningsmidler af eddikesyre og 2-methoxyethanol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14692-29-6
Molekylær formel Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
MDL nummer MFCD00198064
Synonym Acetic acid strontium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium acetate hemihydrate
Smeltepunkt 150°C (in -0.5H2O)
Mængde 100 g
Merck Index 14,8836
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 214.72 (205.71 Anhydrous)
Procent renhed 98%