Få mere at vide
Strontium, AAS standard solution, Specpure™ Sr 1000μg/mL
Artikelnummer. 11359189
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11359189
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088098.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134060
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium, AAS standard solution
Navn note Sr 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Sr(NO3)2 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure