Få mere at vide
Strontium til AAS 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943225 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12943225 100 mL Flaske 100ml
12953225 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12943225 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 056 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Molekylvægt (g/mol) 87.62
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC navn strontium
SMIL [Sr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Flame Single-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Mængde 100 mL