Få mere at vide
Strontium for AAS 10g/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium |
| Emballage | Bottle |
| CAS | 7440-24-6 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | Sr |
| Koncentration | 10 g/L ±0.02 g/L |
| FN nummer | 1760 |
| InChI nøgle | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Single-element Concentrated Standard Solution |
| SMIL | [Sr] |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for AAS. Strontium (Sr) 10000mg/l in HNO3 5%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i