Få mere at vide
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17918639
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918639 500 ml
17999169 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17918639 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAASRN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Sr
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 500 ml
Formel vægt 87.906 g/mol