Få mere at vide
Strontium 2-ethylhexanoat, 40% i 2-ethylhexansyre (8-12% Sr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378648 100 g 100g
11368648 5 g 5g
11358648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040719.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2457-02-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Strontium 2-ethylhexanoat bruges til metalraffinering, VVS, blegning, gravering, plettering, fotografering, desinfektion, gødningsfremstilling, metalrensning og rustfjernelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-02-5
MDL nummer MFCD00070438
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium 2-ethylhexanoate
Lugt Mild
Molekylær formel C6H8O4
Mængde 100 g
Synonym monoethyl fumarate, e-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, ethyl hydrogen fumarate, fumaric acid monoethyl ester, e-4-ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, unii-y3w849ng2n, 2e-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, fumaric acid, monoethyl ester, mono-ethyl fumarate, ethyl hydrogen maleate
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
SMIL CCOC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 144.13
PubChem CID 5358902
Formel vægt 374.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% in 2-ethylhexanoic acid (8 to 12% Sr)
Fysisk form Væske