Beskrivelse
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
- Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
- Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
- 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
Ordreinfo
Bulk pakket. Kat. nr. 07-200-24 har individuelle 1 x 8 lister uden ramme.
Certificeringer
Kat. nr. 07-200-31 og -32 har certificeret overfladekemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Høj binding |
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 4 indvendige pakker á 25 stk |
| Indbindingstype | Højt Bind |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikropladestrimmel |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.