Få mere at vide
Corning™ Stripwell™ Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10419331 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Bindende Ejendom:
Høj binding
Medium binding
Samlet volumen (metrisk) Well:
190μ L
360μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bindende Ejendom Samlet volumen (metrisk) Well unitSize
10419331 Sort Høj binding 360μ L Pakke med 100
10347891 Hvid Medium binding 360μ L Pakke med 100
10525531 Sort Medium binding 360μ L Pakke med 100
10414872 Klar Høj binding 190μ L Pakke med 100
10681983 Hvid Høj binding 190μ L Pakke med 100
10517691 Klar Høj binding 360μ L Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10419331 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 DKK
    5998.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 367.00 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet og behandlet til at give ensartet binding, høj optisk klarhed og lav baggrundsinterferens. Corning™ Stripwell™ Mikroplader giver en overlegen løsning til in vitro diagnostiske assays.
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
  • Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
  • Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
  • 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
Ordreinfo
Bulk pakket. Kat. nr. 07-200-24 har individuelle 1 x 8 lister uden ramme.
Certificeringer
Kat. nr. 07-200-31 og -32 har certificeret overfladekemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj binding
Format Strip plade
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Høj binding
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) In vitro diagnostiske analyser
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.