Få mere at vide
Corning™ Stripwell™ Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414872 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Bindende Ejendom:
Høj binding
Medium binding
Samlet volumen (metrisk) Well:
190μ L
360μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10414872
Brand: Corning™ 2481
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet og behandlet til at give ensartet binding, høj optisk klarhed og lav baggrundsinterferens. Corning™ Stripwell™ Mikroplader giver en overlegen løsning til in vitro diagnostiske assays.
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
  • Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
  • Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
  • 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
Ordreinfo
Bulk pakket. Kat. nr. 07-200-24 har individuelle 1 x 8 lister uden ramme.
Certificeringer
Kat. nr. 07-200-31 og -32 har certificeret overfladekemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj binding
Format Strip plade
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Højt Bind
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 125μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Høj binding
Samlet volumen (metrisk) Well 190μ L
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) In vitro diagnostiske analyser
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.