Få mere at vide
Eppendorf™ Strips til rotor med fast vinkel til bordcentrifuge
Artikelnummer. 10690032 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
48 x 0,2 ml PCR™ rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10690032
Brand: Eppendorf™ 5804735005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til Centrifuge 5810/5810 R
  • Rotor F-45-48-PCR
  • Til Centrifuge 5810/5810 R
  • Indeholder 6 x 8, 6x 5 PCR-rørstrips eller 48 x 0,2 ml individuelle PCR-rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor med fast vinkel
Inkluderer 48 x 0,2 ml PCR™ rør
Antal steder 48