Få mere at vide
Corning™ Stripettor™ Pro Pipet Controller
Artikelnummer. 30245591 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 100 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30245591 0,5 til 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30245591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3178.32 DKK
    2862.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 316.19 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Pipetcontroller med LCD-display til kontinuerlig visualisering af hastighed, tilstande og batteristatus.
Denne lette, ergonomiske, motoriserede pipettecontroller er designet til brug med serologiske pipetter af glas og plast fra 0,5 til 100 ml. Bekvemt placerede kontakter ændrer driftstilstande og hastigheder hurtigt for at håndtere forskellige væskevolumener og forskellige viskositeter. Opsugnings- og dispenseringshastigheden styres gennem fingerudløserne. Når batterierne er fuldt opladet, muliggør de op til 8 timers kontinuerlig brug. Det store LCD-display viser tydeligt batteristatus, pipetteringstilstand og hastighed.
  • LCD-display til kontinuerlig visualisering af hastighed, tilstande og batteristatus
  • Flere hastighedsmuligheder til både aspiration og dispensering
  • Velplacerede funktionsknapper
  • 3-positions ladestander
  • Lithium-ion batteri
Corning Stripettor Pro Pipet Controller leveres med en universel strømforsyning, 0.2μ m filter, en vægophæng og en ladestander.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologiske pipetter
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Model- Stripettor
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette controller
Volumen (metrisk) 0,5 til 100 ml