Få mere at vide
Corning Stripette Triple-bag emballage, individuelt indpakket, papir/plastik
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11333715 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Længde (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Artikelnummer. 11333715
Brand: Corning 7045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i renrumsteknik for en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuelt papir-plastik indpakkede serologiske engangspipetter, Cleanroom Pack er ideel til cellebaserede vaccine- og lægemiddelproduktionsfaciliteter eller andre laboratorierum.
Cornings pakkede pipetter med tre sække er en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Denne ekstraordinære emballage er ideel til cellebaserede vaccine- og lægemiddelproduktionsfaciliteter eller andre laboratorierum.
  • Trippelpose
  • Hver pipette er individuelt pakket ind i letåbent papir/plastik
  • Intet behov for dekontaminering sprøjtning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Ikke-pyrogen
  • RNase-/DNase-fri
  • Human DNA-free
Bemærk: Stripetter i tre sække har de samme produktkrav og egenskaber som standard Stripetter, bortset fra sterilitet og indpakning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 13,7 tommer
Negative gradueringer 2.5 mL
Tip stil Rund
Emballagetype Tredoblet i sække
Volumen (engelsk) 0,16 oz.
Farve Blå
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 34.8 cm
Type Serologisk pipette