Få mere at vide
Corning Stripette Triple-bag emballage, individuelt indpakket, papir/plastik
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10611604 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Længde (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10611604 50 mL 0.5 mL 37 cm -
10417163 100 mL 1 mL 34.8 cm Pakke med 100
10159192 10 mL 0.1 mL 34.4 cm Pakke med 200
10445243 25 mL 0.2 mL 34.4 cm Pakke med 200
10221303 1 mL 0.01 mL 27.8 cm Pakke med 1000
10231303 2 mL 0.01 mL 27.7 cm Pakke med 1000
11333715 5 mL 0.1 mL 34.8 cm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10611604 Leverandør Corning Leverandørnr. 7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 DKK
    1994.13 DKK / Pakke med 100
    Spare 140.87 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Pakket i renrumsteknik for en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuelt papir-plastik indpakkede serologiske engangspipetter, Cleanroom Pack er ideel til cellebaserede vaccine- og lægemiddelproduktionsfaciliteter eller andre laboratorierum.
Cornings pakkede pipetter med tre sække er en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Denne ekstraordinære emballage er ideel til cellebaserede vaccine- og lægemiddelproduktionsfaciliteter eller andre laboratorierum.
  • Trippelpose
  • Hver pipette er individuelt pakket ind i letåbent papir/plastik
  • Intet behov for dekontaminering sprøjtning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Ikke-pyrogen
  • RNase-/DNase-fri
  • Human DNA-free
Bemærk: Stripetter i tre sække har de samme produktkrav og egenskaber som standard Stripetter, bortset fra sterilitet og indpakning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Steril vævskultur
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Lilla
Gradueringer 0.5 mL
Gradueringstype Negative graduationer
Længde (engelsk) 14,56 tommer.
Negative gradueringer 10 mL
Mængde 100/Cs.
Tip stil Rund
Tolerance ±2 %
Emballagetype Tredoblet i sække
Volumen (engelsk) 1,69 oz.
Farve Lilla
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) 37 cm
Type Serologisk pipette