Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Papir/plastikindpakket engangspolystyren serologiske pipetter, sterile
Shop alle Corning produkter
Descrizione
- Steril
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- BSE/TSE-fri
- Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
- Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
- Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
- Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
- Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
- Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
Specifica
Specifica
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Længde (engelsk) | 13,54 tommer. |
| Negative gradueringer | 10 mL |
| Mængde | 200/Cs. |
| Tip stil | Rund |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?