Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Papir/plastikindpakket engangspolystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10288370 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10288370 2 mL Grøn Pakke med 1000
10074450 1 mL Gul -
10084450 10 mL Orange Pakke med 200
10420201 5 mL Blå Pakke med 200
10606151 25 mL Rød Pakke med 200
10255221 100 mL Blå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10288370 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2236.03 DKK
    2024.58 DKK / Pakke med 1000
    Spare 211.45 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Corning™ Stripette™ Individuelt indpakket plastik eller papir/plast engangspolystyren serologiske pipetter er ideelle til sterile vævskulturapplikationer, især når du bærer latexhandsker, da omslaget reducerer statisk klæbe.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
Note: Det viste billede er kun repræsentativt; specifik farve/volumen kan variere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Negative gradueringer 0.2 mL
Mængde 1000/Cs.
Tip stil Rund
Tolerance ±2 %
Emballagetype Individuelt indpakket, papir/plastikemballage
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 27.7 cm
Type Serologisk pipette