Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Helt plastik indpakket, polystyren serologiske pipetter, sterile
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Har en letåbnede plastfolie til aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klæbning, når du bærer latexhandsker. Corning™ Stripette™ Serologiske engangspipetter af plastik indpakket polystyren inkluderer en unik farvekodet forstørrelsesstribe for nemmere at se menisken.
- Steril
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- BSE/TSE-fri
- Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
- Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
- Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
- Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
- Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
- Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Længde (engelsk) | 13,54 tommer. |
| Negative gradueringer | 10 mL |
| Mængde | 200/Cs. |
| Tip stil | Rund |
| Vis mere |