Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Helt plastik indpakket, polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10636391 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Farve Pakningsstørrelse
10636391 50 mL 0.5 mL Lilla Pakke med 100
10238800 1 mL 0.1 mL Gul Pakke med 1000
10265471 1 mL 0.01 mL Gul Pakke med 200
10340501 2 mL 0.01 mL Grøn Pakke med 1000
10127400 5 mL 0.1 mL Blå Pakke med 200
10677341 10 mL 0.1 mL Orange Pakke med 200
10732742 25 mL 0.2 mL Rød Pakke med 200
10194331 100 mL 1 mL Blå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10636391 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.61 DKK
    1263.90 DKK / Pakke med 100
    Spare 131.71 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Individuelt pakket ind i plastikfolie, der er let at åbne, for aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klamring, når du bærer latexhandsker
Har en letåbnede plastfolie til aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klæbning, når du bærer latexhandsker. Corning™ Stripette™ Serologiske engangspipetter af plastik indpakket polystyren inkluderer en unik farvekodet forstørrelsesstribe for nemmere at se menisken.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Længde (engelsk) 14,56 tommer.
Negative gradueringer 10 mL
Tip stil Rund
Emballagetype Individuelt indpakket, plastik
Volumen (engelsk) 1,69 oz.
Farve Lilla
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) 37 cm
Type Serologisk pipette