Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Helt plastik indpakket, polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10340501 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Artikelnummer. 10340501
Brand: Corning™ 4021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelt pakket ind i plastikfolie, der er let at åbne, for aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klamring, når du bærer latexhandsker
Har en letåbnede plastfolie til aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klæbning, når du bærer latexhandsker. Corning™ Stripette™ Serologiske engangspipetter af plastik indpakket polystyren inkluderer en unik farvekodet forstørrelsesstribe for nemmere at se menisken.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 11,63 tommer.
Negative gradueringer 0.2 mL
Mængde 1000/Cs.
Tip stil Anti-dryp
Emballagetype Individuelt indpakket, plastik
Volumen (engelsk) 0,06 oz.
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 344 cm
Type Serologisk pipette