Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Helt plastik indpakket, polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10127400 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Dimensione della confezione:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volumen (metrisk) Gradueringer Farve Dimensione della confezione
10127400 5 mL 0.1 mL Blå Pakke med 200
10238800 1 mL 0.1 mL Gul Pakke med 1000
10265471 1 mL 0.01 mL Gul Pakke med 200
10636391 50 mL 0.5 mL Lilla Pakke med 100
10340501 2 mL 0.01 mL Grøn Pakke med 1000
10677341 10 mL 0.1 mL Orange Pakke med 200
10732742 25 mL 0.2 mL Rød Pakke med 200
10194331 100 mL 1 mL Blå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10127400 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.59 DKK
    568.67 DKK / Pakke med 200
    Spare 62.92 DKK
    9% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Individuelt pakket ind i plastikfolie, der er let at åbne, for aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klamring, når du bærer latexhandsker
Har en letåbnede plastfolie til aseptisk fjernelse og eliminering af statisk klæbning, når du bærer latexhandsker. Corning™ Stripette™ Serologiske engangspipetter af plastik indpakket polystyren inkluderer en unik farvekodet forstørrelsesstribe for nemmere at se menisken.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 11,76 tommer.
Negative gradueringer 2.5 mL
Mængde 50/Pk.
Tip stil Rund
Emballagetype Individuelt indpakket, plastik
Volumen (engelsk) 0,16 oz.
Farve Blå
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 34.8 cm
Type Serologisk pipette
Engangs Engangsbrug
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.