Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Bulk engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-163395 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negative gradueringer:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 10420672
Brand: Corning™ 4010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Corning™ Stripette™ Bulk engangspolystyren serologiske pipetter er ideelle til sterile og ikke-sterile væskehåndteringsapplikationer i stor skala.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 10,94 tommer.
Negative gradueringer 0.2 mL
Mængde 1000/Cs.
Tip stil Anti-dryp
Emballagetype Bulk
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 27.8 cm
Type Serologisk pipette