Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Bulk engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negative gradueringer:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
- Steril
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- BSE/TSE-fri
- Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
- Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
- Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
- Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
- Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
- Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Længde (engelsk) | 14,56 tommer. |
| Negative gradueringer | 10 mL |
| Mængde | 25/pose |
| Tip stil | Anti-dryp |
| Vis mere |