Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Bulk engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10420672 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negative gradueringer:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Negative gradueringer Farve Pakningsstørrelse
10420672 1 mL 0.2 mL Gul Pakke med 1000
10574712 2 mL 0.2 mL Grøn Pakke med 1000
10275471 10 mL 3 mL Orange Pakke med 500
10633053 25 mL 10 mL Rød Pakke med 200
10534961 50 mL 10 mL Lilla Pakke med 100
10758782 5 mL 2.5 mL Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10420672 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1906.89 DKK / Pakke med 1000
    Spare 138.11 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Corning™ Stripette™ Bulk engangspolystyren serologiske pipetter er ideelle til sterile og ikke-sterile væskehåndteringsapplikationer i stor skala.
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • BSE/TSE-fri
  • Eksklusiv anti-dryp spids sikrer præcis levering
  • Farvekodede lup-striber gør lydstyrkeaflæsning og størrelsesvalg nemmere
  • Tovejs graduering giver valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative gradueringer tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Tre emballeringsmuligheder: Individuelt indpakket, papir/plast; Individuelt indpakket, klar plast; bulk pakket
  • Volumetrisk nøjagtighed af± 2 % ved fuld kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 10,94 tommer.
Negative gradueringer 0.2 mL
Mængde 1000/Cs.
Tip stil Anti-dryp
Emballagetype Bulk
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 27.8 cm
Type Serologisk pipette