Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Strip pladeforseglingsfilm
Artikelnummer. p-8728000 Shop alle Brand produkter
Materiale:
Aluminium
Polyester
Artikelnummer. 16446019
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 781382
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forseglingsfilm i individuelt adskillelige strimler tillader forsegling af individuelle søjler på 96-brøndsplader.
  • Aluminiumforseglingsfilm i perforerede plader, der tillader forsegling af søjler på 96-brønds PCR-plader eller opbevaringsplader
  • Velegnet som alternativ til strimmelhætter på PCR-plader
  • Certificeret RNAse- og DNase-fri
  • Vælg mellem aluminium (leveres i pakker med 300 ark af hver seks strimler) eller polyester (leverandør i pakker med 400 ark af hver 8 strimler)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Foil
    Materiale Aluminium
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Not Autoclavable
    Længde (metrisk) 101 mm
    Fordampningsbarriere Yes
    Bredde (metrisk) 10 mm
    Til brug med (applikation) PCR og opbevaring
    Format 1x8 brønd (6 strimler/ark)
    Forspaltet No
    Produkttype Strip tætningsfilm
    Klæbemiddel Akryl
    Tykkelse 8.3 mil.
    Certificeret RNase/DNase-fri Ja
    Kan gennembores Ja
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +120 °C