Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Strip pladeforseglingsfilm
Shop alle Brand produkter
Materiale:
Aluminium
Polyester
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Foil |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Længde (metrisk) | 101 mm |
| Fordampningsbarriere | Yes |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | PCR og opbevaring |
| Format | 1x8 brønd (6 strimler/ark) |
| Forspaltet | No |
| Vis mere |