Få mere at vide
Cytiva Strip Holder
Artikelnummer. 10690216 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
7 cm
11 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10690216 11 cm Pakke med 6
10301325 7 cm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690216 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80641630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25770.00 DKK
    24135.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 1635.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Type Strip Holder
Inkluderer Strip Holder Cover, 1 x 60mL Strip Holder Renseopløsning, instruktioner
Mængde Pakke m. 1 stk.
Højde (metrisk) 11 cm