Få mere at vide
Cytiva Strip Holder
Shop alle Cytiva produkter
Højde (metrisk):
7 cm
11 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Strip Holder |
| Inkluderer | Stripholderdæksel, 1 x 60mL Stripholder, rengøringsopløsning, instruktioner |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 7 cm |