Få mere at vide
Cytiva Strip Holder
Artikelnummer. 12598425 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Størrelse:
7 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Mængde:
1 hver
6 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde Pakningsstørrelse
12598425 13 cm 6 Pakke Pakke med 6
10793647 13 cm 1 hver Hver
10167484 18 cm 1 hver Hver
10609075 18 cm 6 Pakke Pakke med 6
10782867 24 cm 1 hver Hver
10036044 7 cm 6 Pakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12598425 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80641649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27770.00 DKK
    26012.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 1758.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ettan IPGphor 3 IEF-system
Type Strip Holder
Inkluderer 6 x Stripholder dæksel, 1 x 60mL stripholder rengøringsopløsning, instruktioner
Mængde 6 Pakke
Størrelse 13 cm