Få mere at vide
Cytiva Strip Holder
Shop alle Cytiva produkter
Størrelse:
7 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Mængde:
1 hver
6 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ettan IPGphor 3 IEF-system |
| Type | Strip Holder |
| Inkluderer | 6 x Stripholder dæksel, 1 x 60mL stripholder rengøringsopløsning, instruktioner |
| Mængde | 6 Pakke |
| Størrelse | 7 cm |