Få mere at vide
Brand™ Strip Caps til Rack-pakkede rør
Artikelnummer. 10233251 Shop alle Brand produkter
:
Til brug med: 1,2 ml rør
Artikelnummer. 10233251
Brand: Brand™ 781535
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Strip Caps til rackpakkede rør er kompatible med standard mikroplader og egnede til arbejde med flerkanalspipetter.
  • Polypropylenrør og stativ kan autoklaveres ved °121 C i 20 minutter (undtagen polyethylenhætter)
  • Kompatibel med standard mikroplader og velegnet til arbejde med flerkanalspipetter
  • Størrelse på rør: ydre diameter 8,8 mm, højde 45 mm Ideel til biologiske tests, såsom PCR* , celleoptagelsesundersøgelser, RIA og EIA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Diameter (metrisk) Udvendig 8.8 mm
Produkttype 8-hætte Strip
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen
Mængde 120 stk
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rackpakkede mikrorør