Få mere at vide
Thermo Scientific™ Strimmelsamling, 1 x 12, EB
Artikelnummer. 11774978
Skift visning
Overfladebehandling:
Forbedret binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
11774978 Forbedret binding Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11774978 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 95029140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 DKK
    2521.90 DKK / Pakke med 50
    Spare 118.10 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med Immuno Klare standardmoduler. Fremstillet til at passe til standardudstyr.
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med Thermo Scientific™ Immuno Tydelige standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader udviklet til ELISA teknikker. Fremstillet til at passe til standardudstyr giver moduler fleksibel brug af komponenter med små prøvestørrelser. De er bakket op af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Funktioner:
  • Flere strimmelformater: Otte-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med otte brønde)
  • Flere brøndformer: flad bund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
  • Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
  • Moduler, der forbliver i rammen, når de vendes om
  • Stabelbar ramme mærket til lågorientering
  • Polystyrenbrønde i polyethylenramme
  • Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner.
Bestillingsoplysninger:
Modulerne er fritstående. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Nej
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance Certificeret til adsorption af IgG; CV af< 5 % mellem brøndene
Certificeret Ja
Format Strip plade
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 1 x 12
Emballage 5 Pk., 50 Sager
Farve Klar
Produkttype Ramme
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ L
Antal Wells 12
Volumen (metrisk) Virker 300μ L
Overfladebehandling Forbedret binding
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)