Få mere at vide
Ansell™ String Knits™ 76-202 Series White Nylon Light Weight Gloves
Artikelnummer. 12646981 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12646981
Brand: Ansell™ 76202060
Kan bæres alene eller som liners. Tillader længere og mere behagelig brug uden svage punkter, der kan flække eller flosse.
  • For general handling and delicate manipulation
  • Can also be worn as liners
  • Without seams to rub or irritate
  • Ambidextrous
  • Washable at 40°C
  • Does not shrink, stiffen or lose shape
  • Nylon liner
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nylon
Konstruktion Sømløs strik
Manchet materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 6
Stil 76-202
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Foring Nylon
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Mekanisk beskyttelse
Serie 76-202