Få mere at vide
Ansell™ String Knits™ 76-202 Series White Nylon Light Weight Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- For general handling and delicate manipulation
- Can also be worn as liners
- Without seams to rub or irritate
- Ambidextrous
- Washable at 40°C
- Does not shrink, stiffen or lose shape
- Nylon liner
- Knitwrist cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nylon |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Manchet materiale | Nylon |
| Produkttype | Light Weight Gloves |
| Størrelse | 10 |
| Stil | 76-202 |
| Handske manchet farve | White |
| Handske manchet stil | Knit |
| Foring | Nylon |
| Mængde | 12 Pairs |
| Vis mere |