Få mere at vide
Ansell™ Stringknits™ 76-200-serien letvægts Nylon Handsker
Artikelnummer. p-8005367 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12920135
Brand: Ansell™ 76200070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader længere og mere behagelig brug uden svage punkter, der kan flække eller flosse. Ansell Stringknits™ 76-200-serien letvægts Nylon Handsker kan bæres alene eller som liner.
  • God værdi produktbeskyttelse
  • Ingen sømme til at gnide eller irritere
  • Ambidekstrøs
  • Tillader god luftgennemstrømning til hånden, forhindrer varme og sved
  • Kan vaskes ved °40 C uden krympning eller tab af form
  • Blød, behagelig, fleksibel og lav fnug
  • Anvendelser omfatter generel håndtering, skånsom manipulation, fin montering af tørre dele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nylon
Konstruktion Sømløs strik
Manchet materiale Nylon
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Hvid
Udvendig finish No Texture
Grad 13 gauge
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse Lille
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikhåndled
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Mekanisk beskyttelse
Serie 76-200