Få mere at vide
Ansell™ Stringknits™ 76-200-serien letvægts Nylon Handsker
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Unit Size:
12 par
Description
- God værdi produktbeskyttelse
- Ingen sømme til at gnide eller irritere
- Ambidekstrøs
- Tillader god luftgennemstrømning til hånden, forhindrer varme og sved
- Kan vaskes ved °40 C uden krympning eller tab af form
- Blød, behagelig, fleksibel og lav fnug
- Anvendelser omfatter generel håndtering, skånsom manipulation, fin montering af tørre dele
Specifications
Specifications
| Materiale bagpå | Nylon |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Manchet materiale | Nylon |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | No Texture |
| Grad | 13 gauge |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Show More |