Få mere at vide
Ansell™ Stringknits™ 76-200-serien letvægts Nylon Handsker
Artikelnummer. 12940135 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12940135 Større 12 par
12920135 Lille 12 par
12950135 X-Large 12 par
12930135 Medium 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12940135 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 76200090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader længere og mere behagelig brug uden svage punkter, der kan flække eller flosse. Ansell Stringknits™ 76-200-serien letvægts Nylon Handsker kan bæres alene eller som liner.
  • God værdi produktbeskyttelse
  • Ingen sømme til at gnide eller irritere
  • Ambidekstrøs
  • Tillader god luftgennemstrømning til hånden, forhindrer varme og sved
  • Kan vaskes ved °40 C uden krympning eller tab af form
  • Blød, behagelig, fleksibel og lav fnug
  • Anvendelser omfatter generel håndtering, skånsom manipulation, fin montering af tørre dele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nylon
Konstruktion Sømløs strik
Manchet materiale Nylon
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Hvid
Udvendig finish No Texture
Grad 13 gauge
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse Større
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Mekanisk beskyttelse
Serie 76-200